Få mere at vide
Koffein, citrat
Artikelnummer. 15741779 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15741779 100 g 100g
15731779 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15741779 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461721000
Request Bulk or Custom Format
Koffein, citrat, mængde: 100g, smeltepunkt: 159,0 grader. C til 161,0 grader. C, Molekylvægt: 386,31, CAS: 69-22-7, Formelvægt: 386,31, Sundhedsrisiko 1: GHS Signal Ord: Advarsel, sundhedsrisiko 2: GHS H-erklæring Skadelig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenirritation. | CAS: 69-22-7 | C14H18N4O9 | 386,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-22-7
Molekylær formel C14H18N4O9
Molekylvægt (g/mol) 386.32
MDL nummer MFCD00044986
InChI nøgle RCQXSQPPHJPGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine citrate, caffeine, citrated, caffeina citrate, citrated caffein, caffeine citrate 1:1, caffeine citrated, unii-u26eo4675q, citric acid, compd. with caffeine 1:1, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1h-purine-2,6-dione, dsstox_cid_26938
PubChem CID 6241
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre; 1,3,7-trimethylpurin-2,6-dion
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeine, citrated
Smeltepunkt 159.0°C to 161.0°C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: slightly soluble in dmso and methanol
Formel vægt 386.31