Få mere at vide
Koffeincitrat, TRC
Artikelnummer. 30005891
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30005891 25 g -
17920815 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005891 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC08011525G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-22-7
Molekylær formel C8 H10 N4 O2 . C6 H8 O7
Molekylvægt (g/mol) 386.31
Synonym 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, Caffeine Citrate, Caffeine citrate (6CI), Caffeine, citrate (1:1) (7CI,8CI), 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-, mixt. contg. (9CI), Citrated caffeine
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre; 1,3,7-trimethylpurin-2,6-dion
SMIL CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeine Citrate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H10N4O2.C6H8O7/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4H,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formel vægt 386.1074