Få mere at vide
Koffeincitrat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11431346 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431346 100 g 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11431346 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520481880
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeine Citrate
CAS 69-22-7
Molekylær formel C14H18N4O9
MDL nummer MFCD00044986
Mængde 100 g
Synonym caffeine citrate, caffeine, citrated, caffeina citrate, citrated caffein, caffeine citrate 1:1, caffeine citrated, unii-u26eo4675q, citric acid, compd. with caffeine 1:1, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1h-purine-2,6-dione, dsstox_cid_26938
InChI nøgle RCQXSQPPHJPGOF-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre; 1,3,7-trimethylpurin-2,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 386.32
PubChem CID 6241
Formel vægt 386.32