Få mere at vide
Koffeincitrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17932366
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17932366 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17932366 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1851.00
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Koffeincitrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeine Citrate
CAS 69-22-7
Analyt- eller komponentnavne Caffeine Citrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H10 N4 O2 . C6 H8 O7
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, Caffeine Citrate, Caffeine citrate (6CI), Caffeine, citrate (1:1) (7CI,8CI), 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-, mixt. contg. (9CI), Citrated caffeine
InChI formel InChI=1S/C8H10N4O2.C6H8O7/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4H,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
SMIL CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre; 1,3,7-trimethylpurin-2,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 386.31
Mængde 250 mg
Formel vægt 386.1074 g/mol