Få mere at vide
Koffein Vandfri MP Biomedicals
Artikelnummer. 11446015 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11446015 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11446015 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215011491
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 58-08-2
Molekylær formel C8H10N4O2
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00005758
InChI nøgle RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC navn 1,3,7-trimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-2,6-dion
SMIL CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeine Anhydrous
Navn note Vandfri
Farve Hvid
Tæthed 1.23g/mL
Mængde 1 kg
Formel vægt 194.2
Fysisk form Pulver