Få mere at vide
Koffein er vandfrit, 99,7 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436015 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11436015 500 g
1 options
Artikelnummer. 11436015 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215011490
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 58-08-2
Molekylær formel C8H10N4O2
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00005758
InChI nøgle RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC navn 1,3,7-trimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-2,6-dion
SMIL CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeine
Farve Hvid
Tæthed 1.23g/mL
Analyseprocentområde 0.997
Mængde 500 g
Formel vægt 194.2
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • koffein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i