Få mere at vide
Koffein, 99%
Artikelnummer. 11438643
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438643 250 g 250g
11364569 100 g 100g
11428643 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11438643 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10431.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 58-08-2 | C8H10N4O2 | 194,19 g/mol
Dette materiale handles KUN til forskningsformål. Thermo Fisher certificerer IKKE dette materiale som egnet til farmaceutisk, kosmetisk, veterinær eller fødevarebrug. Koffein har en hæmmende virkning mod lunge- og colontumorgener og virusinduktion. Koffein bruges til at behandle og forebygge bronkopulmonal dysplasi hos for tidligt fødte spædbørn. Det bruges også til behandling af apnø ved præmaturitet og ortostatisk hypotension. Det er meget udbredt som tilsætningsstof i fødevarer, kosmetik, lægemidler og drikkevarer. Det giver en beskyttende effekt mod nogle sygdomme, herunder Parkinsons sygdom og visse typer kræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i pyrrol, tetrahydrofuran+ vandblanding og ethylacetat. Lidt opløseligt i vand og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-08-2
Molekylær formel C8H10N4O2
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00005758
InChI nøgle RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
SMIL CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeine
Smeltepunkt 234°C to 236°C
Tæthed 1.23 g/mL
Analyseprocentområde 99%
Mængde 250 g
FN nummer UN1544
Beilstein 17705
Merck Index 14,1636
Opløselighedsinformation Soluble in pyrrole,tetrahydrofuran+water mixture and ethyl acetate; Slightly soluble in water and ethanol.
IUPAC navn 1,3,7-trimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-2,6-dion
Formel vægt 194.19
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Caffeine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: caffeine