Få mere at vide
Koffein, 99%
Beskrivelse
Dette materiale handles KUN til forskningsformål. Thermo Fisher certificerer IKKE dette materiale som egnet til farmaceutisk, kosmetisk, veterinær eller fødevarebrug. Koffein har en hæmmende virkning mod lunge- og colontumorgener og virusinduktion. Koffein bruges til at behandle og forebygge bronkopulmonal dysplasi hos for tidligt fødte spædbørn. Det bruges også til behandling af apnø ved præmaturitet og ortostatisk hypotension. Det er meget udbredt som tilsætningsstof i fødevarer, kosmetik, lægemidler og drikkevarer. Det giver en beskyttende effekt mod nogle sygdomme, herunder Parkinsons sygdom og visse typer kræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløseligt i pyrrol, tetrahydrofuran+ vandblanding og ethylacetat. Lidt opløseligt i vand og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caffeine |
| Smeltepunkt | 234 °C til 236 °C |
| Tæthed | 1.23 |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1544 |
| Beilstein | 17705 |
| Merck Index | 14,1636 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i pyrrol, tetrahydrofuran +vandblanding og ethylacetat; Let opløselig i vand og ethanol. |
| IUPAC navn | 1,3,7-trimethylpurin-2,6-dion |
| Vis mere |