Få mere at vide
Koffein, 99,7%
Artikelnummer. 11353608
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353608 100 g 100g
11333608 25 g -
11343608 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11353608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039214.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 58-08-2 | C8H10N4O2 | 194,19 g/mol
Det virker som et stimulerende lægemiddel og en reversibel acetylcholinesterasehæmmer. Det spiller en vigtig rolle for inaktiveringen af Escherichia coli O 157:H 7 i brain heart infusion (BHI) bouillon. Det er også nyttigt til beskyttelse mod fotoskader efter ultraviolet bestråling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-08-2
Molekylær formel C8H10N4O2
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00005758
InChI nøgle RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC navn 1,3,7-trimethylpurin-2,6-dion
SMIL CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeine
Smeltepunkt 234 °C til 236 °C
Tæthed 1.23 g/mL
Kogepunkt 178 °C (sublimation)
Analyseprocentområde 99.7%
Mængde 100 g
Beilstein 17705
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, pyridin og ethylacetat. Delvist opløselig i acetone, alkohol og petroleumsether.
Formel vægt 194.19
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Caffeine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Caffeine