Få mere at vide
Koffein, 98,5%, specificeret i henhold til req. af USP/BP, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-81672 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10254420
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den krystallinske pulverform af det stimulerende koffein, CAS # 58-08-2, renset til analytisk kemi anvendelser såsom HPLC.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Koffein er et alkaloid vagal/vasomotorisk stimulans, der findes i visse nødder, frø og bælgfrugter
  • Det er en methylxanthin, afledt af en purinbaseforbindelse, der findes i mange organismers væv
  • Koffein binder adenosinreceptorer konkurrencedygtigt og forhindrer signalering i at dæmpe, hvorved aktiveringen opretholdes og øges energi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-08-2
Molekylær formel C8H10N4O2
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00005758
InChI nøgle RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC navn 1,3,7-trimethylpurin-2,6-dion
SMIL CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeine
Navn note 98.5%
Surhed 0.2mL of 0.01M NaOH max.
Smeltepunkt 234.0°C to 239.0°C
Farve Hvid
Tæthed 1.2300g/mL
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.1% max. (total impurities) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 26,461
Merck Index 15,1639
Specifik vægtfylde 1.23
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: 1g/66 mL alcohol,1g/50 mL acetone,freely soluble in pyrrole,soluble in ethyl acetate
Sublimationspunkt 178 °C
Resterende opløsningsmidler meets the requirements
Formel vægt 194.19
Procent renhed 98.5%
Relaterede stoffer 0.5% max. (TLC)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Caffeine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.