Få mere at vide
Koffein, 98,5%, specificeret i henhold til req. af USP/BP, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Koffein er et alkaloid vagal/vasomotorisk stimulans, der findes i visse nødder, frø og bælgfrugter
- Det er en methylxanthin, afledt af en purinbaseforbindelse, der findes i mange organismers væv
- Koffein binder adenosinreceptorer konkurrencedygtigt og forhindrer signalering i at dæmpe, hvorved aktiveringen opretholdes og øges energi.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caffeine |
| Navn note | 98.5% |
| Surhed | 0.2mL of 0.01M NaOH max. |
| Smeltepunkt | 234.0°C to 239.0°C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.2300g/mL |
| Tab ved tørring | 0.5% max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 0.1% max. (total impurities) (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Caffeine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.