Få mere at vide
Koffein, 98,5 %, specificeret i henhold til USP/BP-kravet
Artikelnummer. 10254420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10254420 10 g Glasflaske 10g
10264420 500 g Plastflaske 500g
10744294 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10254420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108160100
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Den krystallinske pulverform af stimulanten koffein, CAS #58-08-2, renses til analytisk kemi som HPLC. | CAS: 58-08-2 | C8H10N4O2 | 194,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Koffein er et alkaloid vagal/vasomotorisk stimulans, der findes i visse nødder, frø og bælgfrugter
  • Det er en methylxanthin, afledt af en purinbaseforbindelse, der findes i mange organismers væv
  • Koffein binder adenosinreceptorer konkurrencedygtigt og forhindrer signalering i at dæmpe, hvorved aktiveringen opretholdes og øges energi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-08-2
Molekylær formel C8H10N4O2
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00005758
InChI nøgle RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC navn 1,3,7-trimethylpurin-2,6-dion
SMIL CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeine
Navn note 98.5%
Surhed 0,2 ml af 0,01M NaOH maks.
Smeltepunkt 234,0 °C til 239,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.2300g/mL
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0,1% maks. (totale urenheder) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 26,461
Merck Index 15,1639
Specifik vægtfylde 1.23
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 20 g/l (20 °C). Andre opløseligheder: 1g/66 ml alkohol, 1g/50 ml acetone, frit opløseligt i pyrrol, opløseligt i ethylacetat
Sublimationspunkt 178 °C
Resterende opløsningsmidler opfylder kravene
Formel vægt 194.19
Procent renhed 98.5%
Relaterede stoffer 0,5% maks. (TLC)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Caffeine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.