Få mere at vide
Caffeine 13C3 (trimethyl 13C3) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325671
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30325671 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30325671 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11693050AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeine-13C3
CAS 78072-66-9
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylær formel *C3C5H10N4O2
Mængde 1 mL
Synonym 3,7-Dihydro-1,3,7-tri(methyl-13C)-1H-purine-2,6-dione, 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-tri(methyl-13C)-, Caffeine 13C3 (Tirmethyl 13C3)
InChI formel InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
SMIL [13CH3]N1C(=O)N([13CH3])c2ncn([13CH3])c2C1=O
IUPAC navn 1,3,7-tri((1^{13}C)methyl)purine-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 197.17
Formel vægt 197.0904 g/mol