missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Caffeine-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caffeine-13C3 |
| CAS | 78072-66-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | *C3C5H10N4O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3,7-Dihydro-1,3,7-tri(methyl-13C)-1H-purine-2,6-dione, 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-tri(methyl-13C)-, Caffeine 13C3 (Tirmethyl 13C3) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1 |
| SMIL | [13CH3]N1C(=O)N([13CH3])c2ncn([13CH3])c2C1=O |
| IUPAC navn | 1,3,7-tri((1^{13}C)methyl)purine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.17 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?