Få mere at vide
Caffeine-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caffeine-13C |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i2+1 |