missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Caffeine-13C, TRC

Artikelnummer. 30004089
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004089 10 mg
30005131 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004089 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC08010310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 202282-98-2
Molekylær formel C713CH10N4O2
Molekylvægt (g/mol) 195.18
Synonym 3,7-Dihydro-1,7-dimethyl-3-(methyl-13C)-1H-Purine-2,6-dione
IUPAC navn 1,7-dimethyl-3-(113C)methylpurine-2,6-dione
SMIL O=C(N1C)C(N2C)=C(N=C2)N([13CH3])C1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Caffeine-13C
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i2+1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.