Få mere at vide
R&D Systems™ Caffeine
Artikelnummer. 18712544
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18712544 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18712544 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 2793/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.00 DKK
    664.65 DKK / 100mg
    Spare 38.35 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. A1 and A2B antagonist. CNS stimulant
Central nervous system stimulant. Antagonist at A1 and A2A adenosine receptors and inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterases. Mobilizes calcium from intracellular stores and inhibits benzodiazepine binding to GABA receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeine
CAS 58-08-2
Mængde 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C8H10N4O2
Formel vægt 194.19
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 194.19