Få mere at vide
Caffeidine Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caffeidine Acid |
| CAS | 54536-15-1 |
| Molekylær formel | C8 H12 N4 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Caffeidinecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-[methyl[(methylamino)carbonyl]amino]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, 4-(1,3-Dimethylureido)-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4O3/c1-9-8(15)12(3)6-5(7(13)14)11(2)4-10-6/h4H,1-3H3,(H,9,15)(H,13,14) |
| SMIL | CNC(=O)N(C)c1ncn(C)c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-methyl-5-[methyl(methylcarbamoyl)amino]imidazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.21 |
| Formel vægt | 212.0909 |