Få mere at vide
Caffeidine Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate |
| Analyt- eller komponentnavne | Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H11 N4 O3 . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)-amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate, Caffeidine acid sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4O3.Na/c1-9-8(15)12(3)6-5(7(13)14)11(2)4-10-6;/h4H,1-3H3,(H,9,15)(H,13,14);/q;+1/p-1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | [Na+].CNC(=O)N(C)c1ncn(C)c1C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;3-methyl-5-[methyl(methylcarbamoyl)amino]imidazole-4-carboxylate |
| Vis mere |