Få mere at vide
Caffeidine Acid Sodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30342204
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30342204 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 30342204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC0802151G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate
Analyt- eller komponentnavne Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H11 N4 O3 . Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)-amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate, Caffeidine acid sodium salt
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O3.Na/c1-9-8(15)12(3)6-5(7(13)14)11(2)4-10-6;/h4H,1-3H3,(H,9,15)(H,13,14);/q;+1/p-1
Løsningstype Neat
SMIL [Na+].CNC(=O)N(C)c1ncn(C)c1C(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;3-methyl-5-[methyl(methylcarbamoyl)amino]imidazole-4-carboxylate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 234.19
Mængde 1 g
Formel vægt 234.0729 g/mol
Procent renhed >95% (HPLC)