Få mere at vide
Caffeic Acid, (Yellowish-brown crystals),MP Biomedicals
Artikelnummer. 11447631 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11447631 5 g
11437631 1 g
11457631 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447631 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210479705
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 331-39-5
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.159
InChI nøgle QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Synonym caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
PubChem CID 689043
ChEBI CHEBI:16433
IUPAC navn (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeic Acid
Farve Brun-Gul
Mængde 5 g
Formel vægt 180.2
Fysisk form Krystaller