Få mere at vide
Koffeinsyre, TRC
Artikelnummer. 17971955
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17971955 1 g
17944785 50 mg
17902555 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17971955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC0800001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 331-39-5
Molekylær formel C9 H8 O4
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Synonym Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy- (8CI), 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic acid, 4-(2-Carboxyethenyl)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2'-Carboxyvinyl)-1,2-dihydroxybenzene, Caffeic acid, DHCA, NSC 57197, NSC 623438
IUPAC navn 3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enosyre
SMIL OC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)
Formel vægt 180.0423
Procent renhed >95%