Få mere at vide
Caffeic acid phenethyl ester, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499036
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499036 100 mg -
16488928 10 mg 10mg
16471368 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16499036 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0274
MedChemExpress Caffeic acid phenethyl ester is a NF-κB inhibitor.
Caffeic acid phenethyl ester is a NF-κB inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeic acid phenethyl ester
CAS 104594-70-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H16O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (351.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL O=C(OCCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2
Molekylvægt (g/mol) 284.31
Formel vægt 284.31
Procent renhed 98.19%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.