Få mere at vide
Caffeic acid, MedChemExpress
Description
Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Caffeic acid |
| CAS | 331-39-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H8O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.16 |
| Formel vægt | 180.16 |
| Show More |