Få mere at vide
Caffeic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441328
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16441328 5 g -
16469016 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16441328 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0172
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeic acid
CAS 331-39-5
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H8O4
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.55 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98.36%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation