missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Caffeic Acid Dimethyl Ether Phenethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caffeic Acid, Dimethyl Ether, Phenethyl Ester |
| CAS | 145551-14-0 |
| Molekylær formel | C19 H20 O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O4/c1-21-17-10-8-16(14-18(17)22-2)9-11-19(20)23-13-12-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,14H,12-13H2,1-2H3/b11-9+ |
| SMIL | COc1ccc(\C=C\C(=O)OCCc2ccccc2)cc1OC |
| IUPAC navn | 2-phenylethyl (E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.36 |
| Formel vægt | 312.1362 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?