Få mere at vide
Koffeinsyre 3-beta-D-glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30136920
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136920 2.5 mg
30006186 1 mg
30009974 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136920 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC0800152.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1093679-73-2
Molekylær formel C15H16O10
Molekylvægt (g/mol) 356.28
Synonym 5-[(1E)-2-Carboxyethenyl]-2-hydroxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[5-[(E)-2-carboxyethenyl]-2-hydroxyphenoxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)OC2C(C(C(C(O2)C(=O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeic Acid 3-Beta-D-Glucuronide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16O10/c16-7-3-1-6(2-4-9(17)18)5-8(7)24-15-12(21)10(19)11(20)13(25-15)14(22)23/h1-5,10-13,15-16,19-21H,(H,17,18)(H,22,23)/b4-2+/t10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1
Formel vægt 356.074
Procent renhed >95%