Få mere at vide
Koffeinsyre (3,4-Dihydroxycinnamisyre), LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caffeic Acid |
| CAS | 331-39-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Caffeic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H8 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3,4-Dihydroxycinnamic Acid, Caffeic Acid, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy- (8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic acid, 4-(2'-Carboxyvinyl)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2-Carboxyethenyl)-1,2-dihydroxybenzene, NSC 57197, NSC 623438 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | OC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| Vis mere |