Få mere at vide
Koffeinsyre (3,4-Dihydroxycinnamisyre), LoGiCal
Artikelnummer. 30459552
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459552 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459552 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0048.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeic Acid
CAS 331-39-5
Analyt- eller komponentnavne Caffeic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H8 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3,4-Dihydroxycinnamic Acid, Caffeic Acid, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy- (8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic acid, 4-(2'-Carboxyvinyl)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2-Carboxyethenyl)-1,2-dihydroxybenzene, NSC 57197, NSC 623438
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)
Løsningstype Fedt
SMIL OC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC navn 3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enosyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Mængde 10 mg
Formel vægt 180,0423 g/mol