Få mere at vide
Caffeic Acid 1,1-Dimethylallyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caffeic Acid 1,1-Dimethylallyl Ester |
| CAS | 118971-61-2 |
| Molekylær formel | C14 H16 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-methyl-2-butenyl Ester 2-Propenoic Acid, (2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-methyl-2-butenyl Ester 2-Propenoic Acid, (2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-methyl-2-buten-1-yl Ester 2-Propenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O4/c1-10(2)7-8-18-14(17)6-4-11-3-5-12(15)13(16)9-11/h3-7,9,15-16H,8H2,1-2H3/b6-4+ |
| SMIL | CC(=CCOC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)C |
| IUPAC navn | 3-methylbut-2-enyl (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.274 |
| Formel vægt | 248.105 |