missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Caerulomycin A, MedChemExpress

Artikelnummer. 16494838
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494838 10 mg
16471209 1 mg
16407597 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16494838 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114495

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Caerulomycin A (Cerulomycin; Caerulomycin), an antifungal compound, induces generation of T cells, enhances TGF-β-Smad3 protein signaling via suppressing interferon-γ-induced STAT1 signaling. Antifungal and antibiotic activity, and used in autoimmune diseases.

Caerulomycin A (Cerulomycin

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Caerulomycin A
Fysisk form Solid
CAS 21802-37-9
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H11N3O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Cerulomycin Caerulomycin
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (654.36 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=CC(C2=NC=CC=C2)=NC(/C=N/O)=C1.[(E)]
Molekylvægt (g/mol) 229.23
Formel vægt 229.23
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.