Få mere at vide
Cadusafos 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadusafos |
| CAS | 95465-99-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cadusafos |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H23 O2 P S2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Cadusafos |
| InChI formel | InChI=1S/C10H23O2PS2/c1-6-9(4)14-13(11,12-8-3)15-10(5)7-2/h9-10H,6-8H2,1-5H3 |
| SMIL | CCOP(=O)(SC(C)CC)SC(C)CC |
| Vis mere |