Få mere at vide
Cadusafos 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324144
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324144 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324144 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA09010161AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadusafos
CAS 95465-99-9
Analyt- eller komponentnavne Cadusafos
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H23 O2 P S2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cadusafos
InChI formel InChI=1S/C10H23O2PS2/c1-6-9(4)14-13(11,12-8-3)15-10(5)7-2/h9-10H,6-8H2,1-5H3
SMIL CCOP(=O)(SC(C)CC)SC(C)CC
IUPAC navn 2-[butan-2-ylsulfanyl(ethoxy)phosphoryl]sulfanylbutane
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 270.39
Mængde 1 ml
Formel vægt 270.0877 g/mol