Få mere at vide
Cadmiumtråd, 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, Puratronic™, 99,998 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11366368
Skift visning
Mængde:
25 cm
1 m
Pakningsstørrelse:
1m
25cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366368 1 m 1m
11356368 25 cm 25cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011908.G1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112,41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-43-9
Molekylær formel Cd
Molekylvægt (g/mol) 112.41
MDL nummer MFCD00010914
InChI nøgle BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC navn cadmium
SMIL [Cd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium wire
Navn note 2,0 mm (0,08 tommer) diameter.
Mængde 1 m
Vægt ≈27,2 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic