Få mere at vide
Cadmiumtellurid, sort polykrystallinsk klump, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cadmiumtellurid finder anvendelse som halvledermateriale i fotovoltaik og infrarøde optiske vinduer. Det bruges til produktion af tyndfilmssolceller. Den er doteret med klor og bruges som strålingsdetektor for røntgen, alfa og beta partikler. .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium telluride |
| Smeltepunkt | 1041°C |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Polycrystalline Lump |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.999% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 240 |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 6.2 |