Få mere at vide
Cadmiumtellurid, sort polykrystallinsk klump, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367917
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367917 100 g 100g
11377917 5 g 5g
11357917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014365.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Cadmiumtellurid finder anvendelse som halvledermateriale i fotovoltaik og infrarøde optiske vinduer. Det bruges til produktion af tyndfilmssolceller. Den er doteret med klor og bruges som strålingsdetektor for røntgen, alfa og beta partikler. .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-25-8
Molekylær formel CdTe
Molekylvægt (g/mol) 240.01
MDL nummer MFCD00015998
InChI nøgle RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
PubChem CID 91501
IUPAC navn tellanylidenecadmium
SMIL [Cd]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium telluride
Smeltepunkt 1041 °C
Farve Sort
Fysisk form Polykrystallinsk klump
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,999% (metalbasis)
Tæthed 6.2
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 240