Få mere at vide
Cadmiumtellurid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049423
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11307927
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014367.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Halvledere, fosfor
Halvledere, fosforCadmiumtellurid finder anvendelse som halvledermateriale i fotovoltaik og infrarøde optiske vinduer. Det bruges til produktion af tyndfilmssolceller. Den er doteret med klor og bruges som strålingsdetektor for røntgen, alfa og beta partikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-25-8
Molekylær formel CdTe
Molekylvægt (g/mol) 240.01
MDL nummer MFCD00015998
InChI nøgle RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
PubChem CID 91501
IUPAC navn tellanylidenecadmium
SMIL [Cd]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium telluride
Smeltepunkt 1041°C
Farve Black
Fysisk form Polycrystalline Powder
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,1629
Opløselighedsinformation Insoluble in water and acids except HNO3 in which it is soluble with decomposition.
Formel vægt 240
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Tæthed 6.20 g/mL