Få mere at vide
Cadmiumtellurid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397917
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397917 5 g 5g
11307927 1 g 1g
11387917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014367.06
 Begrænset vare
På lager
Halvledere, fosfor
Halvledere, fosforCadmiumtellurid finder anvendelse som halvledermateriale i fotovoltaik og infrarøde optiske vinduer. Det bruges til produktion af tyndfilmssolceller. Den er doteret med klor og bruges som strålingsdetektor for røntgen, alfa og beta partikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-25-8
Molekylær formel CdTe
Molekylvægt (g/mol) 240.01
MDL nummer MFCD00015998
InChI nøgle RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
PubChem CID 91501
IUPAC navn tellanylidenecadmium
SMIL [Cd]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium telluride
Smeltepunkt 1041 °C
Farve Sort
Fysisk form Polykrystallinsk pulver
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 6.20 g/mL
FN nummer UN3077
Merck Index 14,1629
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand og syrer undtagen HNO3 , hvor det er opløseligt med nedbrydning.
Formel vægt 240
Procent renhed 99.999%