Få mere at vide
Cadmiumtellurid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cadmiumtellurid bruges til at lave tyndfilmssolceller. Det kan legeres med kviksølv til et alsidigt infrarødt detektormateriale (HgCdTe). Det bruges som et infrarødt optisk materiale til optiske vinduer og linser og har vist sig at give en god ydeevne på tværs af en lang række temperaturer. Det anvendes også til elektro-optiske modulatorer og har den største elektro-optiske koefficient for den lineære elektro-optiske effekt blandt II-VI sammensatte krystaller. Den kan dopes med klor, der bruges som strålingsdetektor for røntgen, gammastråler, beta-partikler og alfapartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium telluride |
| Smeltepunkt | 1041 °C |
| Fysisk form | Polykrystallinske stykker |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 6.2 |
| Tæthed | 6.2 |
| FN nummer | UN3077 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 240 |
| Vis mere |