missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cadmium, Technical, Metal, Granulated, SLR, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10161560 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10161560 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10161560 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/0080/48
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Tekniske data

Farve Silver
CAS 7440-43-9
Smeltepunkt 321°C
Kogepunkt 765°C
Mængde 100 g
Emballage Plastic powder jar
Form Solid
Molekylær formel Cd
MDL nummer MFCD00010914
InChI nøgle BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cd]
IUPAC navn cadmium
Molekylvægt (g/mol) 112.41
Formel vægt 112.4g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.