Få mere at vide
Cadmiumsulfat, TRC
Artikelnummer. 30329169
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30329169 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30329169 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC0590205G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium Sulphate
CAS 10124-36-4
Molekylær formel CdSO4
Mængde 5 g
Synonym Cadmium Monosulfate, Cadmium Sulfate (Cd(SO4)), Cadmium Sulforicum
InChI formel InChI=1S/Cd.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
SMIL [Cd+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn cadmium (2+); sulfat
Molekylvægt (g/mol) 208.47
Formel vægt 209.8551