Få mere at vide
Cadmiumsulfid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324457
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324457 50 g 50g
11334457 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038342.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1306-23-6 | CdS | 144.47 g/mol
Den vigtigste anvendelse af cadmiumsulfid er som et pigment. Cadmiumsulfid bruges også i produktionen af solceller. Anvendes som lysafhængige modstande/fotomodstande til lyssensorer. Anvendes til MOCVD, sputtering og elektrokemisk aflejring. Ved serigrafi bruges det som en gylle indeholdende dispergeret cadmiumsulfid. Det bruges også i skælshampooer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-23-6
Molekylær formel CdS
Molekylvægt (g/mol) 144.47
MDL nummer MFCD00010922
InChI nøgle FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
PubChem CID 14783
ChEBI CHEBI:50833
IUPAC navn cadmium(2+)sulfandiid
SMIL [S--].[Cd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium sulfide
Smeltepunkt 980°C (sublimation)
Farve Orange
Fysisk form Powder/Granules
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,1628
Opløselighedsinformation Soluble in acid,very slightly soluble in ammonium hydroxide.
Formel vægt 144.46
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Tæthed 4.82 g/mL