Få mere at vide
Cadmiumsulfid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cadmiumsulfid bruges som pigment i den kemiske industri; fotomodstande; optisk-elektroniske par, fotodioder, solcellebatterier og fosfor. Enkeltkrystaller af denne forbindelse anvendes til fremstilling af optiske enheder, der opererer i det infrarøde område af spektret. Det er en direkte band gap halvleder med et band gap band fra 2,42 til 2,57 eV.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium sulfide |
| Smeltepunkt | 980°C (sublimation) |
| Fysisk form | Pieces |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 144.46 |
| Procent renhed | 99.999% |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 4.82 |
| Vis mere |