Få mere at vide
Cadmiumsulfid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452267
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452267 50 g 50g
15462267 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045455.18
Request Bulk or Custom Format
Used as pigment in the chemical industry; photoresistors; optical-electronic pairs, photodiodes, solar batteries and phosphors. Single crystals of this compound are used for the preparation of optical devices operating in the infrared regaion of spectrum. | CAS: 1306-23-6 | CdS | 144.47 g/mol
Cadmiumsulfid bruges som pigment i den kemiske industri; fotomodstande; optisk-elektroniske par, fotodioder, solcellebatterier og fosfor. Enkeltkrystaller af denne forbindelse anvendes til fremstilling af optiske enheder, der opererer i det infrarøde område af spektret. Det er en direkte band gap halvleder med et band gap band fra 2,42 til 2,57 eV.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-23-6
Molekylær formel CdS
Molekylvægt (g/mol) 144.47
MDL nummer MFCD00010922
InChI nøgle FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
PubChem CID 14783
ChEBI CHEBI:50833
IUPAC navn sulfanylidenecadmium
SMIL [S--].[Cd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium sulfide
Smeltepunkt 980°C (sublimation)
Fysisk form Pieces
Mængde 50 g
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 144.46
Procent renhed 99.999%
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 4.82
Tæthed 4.82