Få mere at vide
Cadmium sulfide, 98%
Artikelnummer. 11481918
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481918 2500 g 2500g
11461918 100 g 100g
11471918 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14544.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1306-23-6 | CdS | 144.47 g/mol
Cadmiumsulfid bruges som pigment i den kemiske industri; til fremstilling af fotomodstande, optisk-elektroniske par, fotodioder, solcellebatterier og fosfor. Enkeltkrystaller af cadmiumsulfid anvendes til fremstilling af optiske enheder, der opererer i det infrarøde område af spektret. Cadmiumsulfid er en direkte båndgab-halvleder med et båndgabbånd fra 2,42 til 2,57 eV.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cadmiumsulfid bruges som pigment i den kemiske industri; til fremstilling af fotomodstande, optisk-elektroniske par, fotodioder, solcellebatterier og fosfor. Enkeltkrystaller af cadmiumsulfid anvendes til fremstilling af optiske enheder, der opererer i det infrarøde område af spektret. Cadmiumsulfid er en direkte båndgab-halvleder med et båndgabbånd fra 2,42 til 2,57 eV.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-23-6
Molekylær formel CdS
Molekylvægt (g/mol) 144.47
MDL nummer MFCD00010922
InChI nøgle FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
PubChem CID 14783
ChEBI CHEBI:50833
SMIL [S--].[Cd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium sulfide
Smeltepunkt 980°C (sublimation)
Mængde 2500 g
FN nummer UN3077
Merck Index 14,1628
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn sulfanylidenecadmium
Formel vægt 144.46
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Tæthed 4.82