Få mere at vide
Cadmium sulfide, 98%
Artikelnummer. 11461918
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461918 100 g 100g
11471918 500 g 500g
11481918 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11461918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14544.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1306-23-6 | CdS | 144.47 g/mol
Cadmiumsulfid bruges som pigment i den kemiske industri; til fremstilling af fotomodstande, optisk-elektroniske par, fotodioder, solcellebatterier og fosfor. Enkeltkrystaller af cadmiumsulfid anvendes til fremstilling af optiske enheder, der opererer i det infrarøde område af spektret. Cadmiumsulfid er en direkte båndgab-halvleder med et båndgabbånd fra 2,42 til 2,57 eV.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cadmiumsulfid bruges som pigment i den kemiske industri; til fremstilling af fotomodstande, optisk-elektroniske par, fotodioder, solcellebatterier og fosfor. Enkeltkrystaller af cadmiumsulfid anvendes til fremstilling af optiske enheder, der opererer i det infrarøde område af spektret. Cadmiumsulfid er en direkte båndgab-halvleder med et båndgabbånd fra 2,42 til 2,57 eV.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-23-6
Molekylær formel CdS
Molekylvægt (g/mol) 144.47
MDL nummer MFCD00010922
InChI nøgle FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
PubChem CID 14783
ChEBI CHEBI:50833
SMIL [S--].[Cd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium sulfide
Smeltepunkt 980°C (sublimation)
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Merck Index 14,1628
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn sulfanylidenecadmium
Formel vægt 144.46
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Tæthed 4.82
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium sulphide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cadmium sulphide