Få mere at vide
Cadmiumsulfatoctahydrat, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cadmiumsulfat anvendes hovedsageligt til galvanisering af cadmium, som bruges i elektroniske kredsløb. Det bruges som forløber for cadmiumbaserede pigmenter såsom cadmiumsulfid og farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges i standard weston-cellen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium sulfate octahydrate |
| Smeltepunkt | >40°C to H2O |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 98.0 to 102.0% |
| Molekylær formel | 3CdSO4·8H2O |
| Opløselighedsinformation | Highly soluble in water. Partially soluble in methanol and ethyl acetate. Insoluble in ethanol. |
| Formel vægt | 769.50 (208.46 Anhydrous) |
| Grad | ACS |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cadmium sulfate octahydrate, ACS
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Cadmium sulfate octahydrate