Få mere at vide
Cadmiumsulfatoctahydrat, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381709
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381709 25 g 25g
11371709 250 g 250g
11361709 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11381709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012340.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes i Standard Weston Cell, som elektrolytter ved galvanisering, i fosfor, ved fremstilling af standard cadmium-elementer og som katalysator i Marsh-test for AS
Cadmiumsulfat anvendes hovedsageligt til galvanisering af cadmium, som bruges i elektroniske kredsløb. Det bruges som forløber for cadmiumbaserede pigmenter såsom cadmiumsulfid og farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges i standard weston-cellen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-84-3
MDL nummer MFCD00151655
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium sulfate octahydrate
Smeltepunkt >40°C to H2O
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98.0 to 102.0%
Molekylær formel 3CdSO4·8H2O
Opløselighedsinformation Highly soluble in water. Partially soluble in methanol and ethyl acetate. Insoluble in ethanol.
Formel vægt 769.50 (208.46 Anhydrous)
Grad ACS
Brydningsindeks 1.565
Udseende White crystalline
Tæthed 3.08 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium sulfate octahydrate, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cadmium sulfate octahydrate