Få mere at vide
Cadmiumsulfatoctahydrat, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371709
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11371709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012340.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes i Standard Weston Cell, som elektrolytter ved galvanisering, i fosfor, ved fremstilling af standard cadmium-elementer og som katalysator i Marsh-test for AS
Cadmiumsulfat anvendes hovedsageligt til galvanisering af cadmium, som bruges i elektroniske kredsløb. Det bruges som forløber for cadmiumbaserede pigmenter såsom cadmiumsulfid og farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges i standard weston-cellen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-84-3
MDL nummer MFCD00151655
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium sulfate octahydrate
Smeltepunkt >40°C (in -H2O)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Molekylær formel 3CdSO4·8H2O
FN nummer UN2570
Merck Index 14,1627
Opløselighedsinformation Highly soluble in water; Partially soluble in methanol and ethyl acetate; Insoluble in ethanol.
Formel vægt 769.50 (208.46 Anhydrous)
Procent renhed 98.0 to 102.0%
Grad ACS
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.565
Tæthed 3.08