Få mere at vide
Cadmiumsulfathydrat, Puratronic™ , 99,996 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781830
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11380909
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010675.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15244-35-6 | CdO4S | 208.47 g/mol
Det bruges som en elektrolyt i en Weston standardcelle, et pigment i fluorescerende skærme. Det bruges til fremstilling af cadmiumsalte af fedtsyrer, pigmenter, ved galvanisering af cadmium i elektroniske kredsløb. Det fungerer som et mellemprodukt, som en accelerator, i elektrodepositionen af nikkel og kobber, til stabilisering af plast, i cementdannelse. Det har evnen til at absorbere saltsyre fra affaldsgasser fra kemiske anlæg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15244-35-6
Molekylær formel CdO4S
Molekylvægt (g/mol) 208.47
MDL nummer MFCD00151655
InChI nøgle QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn cadmium(2+)sulfat
SMIL [Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium sulfate hydrate
Smeltepunkt >40°C to H2O
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.996% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol and ethyl acetate.
Formel vægt 208.46 (Anhydrous)
Brydningsindeks 1.565
Tæthed 3.08 g/cm3