Få mere at vide
Cadmiumsulfathydrat, Puratronic™ , 99,996 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som en elektrolyt i en Weston standardcelle, et pigment i fluorescerende skærme. Det bruges til fremstilling af cadmiumsalte af fedtsyrer, pigmenter, ved galvanisering af cadmium i elektroniske kredsløb. Det fungerer som et mellemprodukt, som en accelerator, i elektrodepositionen af nikkel og kobber, til stabilisering af plast, i cementdannelse. Det har evnen til at absorbere saltsyre fra affaldsgasser fra kemiske anlæg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium sulfate hydrate |
| Smeltepunkt | >40°C to H2O |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.996% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Insoluble in alcohol and ethyl acetate. |
| Formel vægt | 208.46 (Anhydrous) |
| Brydningsindeks | 1.565 |
| Tæthed | 3.08 g/cm3 |