Få mere at vide
Cadmium Sulfate, Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15547894 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
125 g
Emballage:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
125g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15547894 125 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 125g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15547894 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 124304
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-84-3
Molekylær formel CdSO4.8/3 H2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium Sulfate
Navn note Hydrate
Fysisk form Crystals
Mængde 125 g
Formel vægt 256.52
Grad BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Emballage Wide Mouth Amber Glass Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 3.08kg