Få mere at vide
Cadmium sulfate hydrate, 98%
Beskrivelse
Cadmiumsulfathydrat bruges til formulering af skærme eller til optimering. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cadmiumsulfathydrat bruges til formulering af skærme eller til optimering. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand (1130g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium sulfate hydrate |
| Smeltepunkt | 41.5°C (trans pt) |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | UN2570 |
| Merck Index | 14,1627 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (1130g/L ). |
| Formel vægt | 208.46 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 98% |
| Lugt | Odorless |
| Brydningsindeks | 1.565 |
| Vis mere |